6-Deoxy-6-fluoro-D-glucopyranose 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3739E-100MG
PC3739E-25MG
APOSPC3739E-100MGEA
1780
EUR
APOSPC3739E-100MG
APOSPC3739E-25MG
6-Deoxy-6-fluoro-D-glucopyranose 97%
6-Deoxy-6-fluoro-D-glucopyranose
Formel:
C₆H₁₁FO₅ Molecular Weight: 182,147 g/mol Schmelzpunkt: 120…126 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00064096 CAS-Nummer: 34168-77-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |