2-(3,4-Dimethylphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3741-1G PC3741-25G PC3741-5G
APOSPC3741-1GEA 58 EUR
APOSPC3741-1G APOSPC3741-25G APOSPC3741-5G
2-(3,4-Dimethylphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
2-(3,4-Dimethylphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Formel: C₁₁H₁₀F₆O
Siedepunkt: 101…102 °C (20 mm Hg)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03412228
CAS-Nummer: 2379-17-1