n-Butyl pentafluoropropionate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC3771-25G PC3771-10G PC3771-100G
APOSPC3771-25GEA 408 EUR
APOSPC3771-25G APOSPC3771-10G APOSPC3771-100G
n-Butyl pentafluoropropionate 98%
n-Butyl pentafluoropropionate
Formel: C₇H₉F₅O₂
Siedepunkt: 116…117 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02093312
CAS-Nummer: 680-28-4