2-Bromo-4-fluoro-5-methylaniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3785-5G
APOSPC3785-5GEA
87
EUR
APOSPC3785-5G
2-Bromo-4-fluoro-5-methylaniline 97%
2-Bromo-4-fluoro-5-methylaniline
Formel:
C₇H₇BrFN Molecular Weight: 204,04 g/mol Schmelzpunkt: 65…67 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11042843 CAS-Nummer: 1065076-39-2 |