Methyl nonafluorobutane-1-sulphonate
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Methyl nonaflate, Methyl perfluorobutane-1-sulphonate, Methyl 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
PC3785J-1G PC3785J-5G
APOSPC3785J-1GEA 120 EUR
APOSPC3785J-1G APOSPC3785J-5G
Methyl nonafluorobutane-1-sulphonate
Methyl nonafluorobutane-1-sulphonate
Formel: C₅H₃F₉O₃S
Molecular Weight: 314.126 g/mol
Siedepunkt: 155…156 °C
Dichte: 1.688 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 50 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00210080
CAS-Nummer: 6401-03-2
UN: 2929
ADR: 6.1+3 II