Ethyl 8-nitro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC37861-1G PC37861-250MG
APOSPC37861-1GEA 94.4 EUR
APOSPC37861-1G APOSPC37861-250MG
Ethyl 8-nitro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 8-nitro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formel: C₁₁H₈F₃N₃O₄
Molecular Weight: 303,194 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD32200423
CAS-Nummer: 2379918-47-3