Ethyl 6-nitro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC37862-1G
PC37862-250MG
APOSPC37862-1GEA
94.4
EUR
APOSPC37862-1G
APOSPC37862-250MG
Ethyl 6-nitro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 6-nitro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formel:
C₁₁H₈F₃N₃O₄ Molecular Weight: 303,194 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD32200424 CAS-Nummer: 2407339-51-7 |