Ethyl 8-cyano-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC37863-1G PC37863-250MG PC37863-5G
APOSPC37863-1GEA 45.1 EUR
APOSPC37863-1G APOSPC37863-250MG APOSPC37863-5G
Ethyl 8-cyano-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 8-cyano-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formel: C₁₂H₈F₃N₃O₂
Molecular Weight: 283.206 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD32200425
CAS-Nummer: 2407339-58-4