Ethyl 6-cyano-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC37865-1G PC37865-250MG
APOSPC37865-1GEA 522 EUR
APOSPC37865-1G APOSPC37865-250MG
Ethyl 6-cyano-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 6-cyano-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formel: C₁₂H₈F₃N₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD32200427
CAS-Nummer: 2407339-54-0