2,4-Dichloro-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC37869-1G PC37869-250MG PC37869-5G
APOSPC37869-1GEA 1150 EUR
APOSPC37869-1G APOSPC37869-250MG APOSPC37869-5G
2,4-Dichloro-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
2,4-Dichloro-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formel: C₆H₂Cl₃FO₂S
Molecular Weight: 263.501 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20233369
CAS-Nummer: 1349718-19-9
UN: 3261
ADR: 8 III