3-Fluoro-4-methylbenzamide oxime 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC3822G-1G PC3822G-5G
APOSPC3822G-1GEA 125 EUR
APOSPC3822G-1G APOSPC3822G-5G
3-Fluoro-4-methylbenzamide oxime 97%
3-Fluoro-4-methylbenzamide oxime
Formel: C₈H₉FN₂O
Molecular Weight: 168.168 g/mol
Schmelzpunkt: 105…107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08461808
CAS-Nummer: 238742-80-8