5-Fluoro-2-methylphenyl isocyanate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Fluoro-2-isocyanatotoluene, 4-Fluoro-2-isocyanato-1-methylbenzene
PC3823T-10G PC3823T-1G PC3823T-5G
APOSPC3823T-10GEA 663 EUR
APOSPC3823T-10G APOSPC3823T-1G APOSPC3823T-5G
5-Fluoro-2-methylphenyl isocyanate 95%
5-Fluoro-2-methylphenyl isocyanate
May form small amount of sediment
Formel: C₈H₆FNO
Molecular Weight: 151,138 g/mol
Siedepunkt: 186 °C
Dichte: 1,176 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 69 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00037072
CAS-Nummer: 67191-93-9
EINECS: 266-602-2
UN: 2206
ADR: 6.1,III