4,4,5,5,6,6,7,7-Octafluorodeca-1,9-diene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3868-1G PC3868-5G
APOSPC3868-1GEA 181 EUR
APOSPC3868-1G APOSPC3868-5G
4,4,5,5,6,6,7,7-Octafluorodeca-1,9-diene 97%
4,4,5,5,6,6,7,7-Octafluorodeca-1,9-diene
Formel: C₁₀H₁₀F₈
Molecular Weight: 282.174 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094230
CAS-Nummer: 170804-07-6