(2S)-(-)-3,3,3-Trifluoro-1,2-propenoxide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(2S)-2-(Trifluoromethyl)oxirane, (2S)-3,3,3-Trifluoro-1,2-epoxypropane, (S)-TFPO
PC3905-1G
PC3905-250MG
APOSPC3905-1GEA
306
EUR
APOSPC3905-1G
APOSPC3905-250MG
(2S)-(-)-3,3,3-Trifluoro-1,2-propenoxide 97%
(2S)-(-)-3,3,3-Trifluoro-1,2-propenoxide
Formel:
C₃H₃F₃O Molecular Weight: 112.051 g/mol Siedepunkt: 25…32 °C Schmelzpunkt: –80 °C Dichte: 1.294 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: –26 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD04128982 CAS-Nummer: 130025-34-2 UN: 1993 ADR: 3 I |