7-Benzyloxy-4-(trifluoromethyl)coumarin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3933-1G PC3933-250MG
APOSPC3933-1GEA 578 EUR
APOSPC3933-1G APOSPC3933-250MG
7-Benzyloxy-4-(trifluoromethyl)coumarin 97%
7-Benzyloxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
Formel: C₁₇H₁₁F₃O₃
Molecular Weight: 320.263 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD01564466
CAS-Nummer: 220001-53-6