6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC39455-1G
PC39455-5G
PC39455-25G
APOSPC39455-1GEA
85.7
EUR
APOSPC39455-1G
APOSPC39455-5G
APOSPC39455-25G
6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzaldehyde 97%
6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₂BrF₃O Molecular Weight: 238.989 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15527216 CAS-Nummer: 372519-10-3 |