trans-4,4'-Difluorochalcone 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2E)-1,3-Bis(4-fluorophenyl)prop-2-en-1-one
PC3949-100G PC3949-25G PC3949-5G PC3949-50G
APOSPC3949-100GEA 242 EUR
APOSPC3949-100G APOSPC3949-25G APOSPC3949-5G APOSPC3949-50G
trans-4,4'-Difluorochalcone 98%
trans-4,4'-Difluorochalcone
Formel: C₁₅H₁₀F₂O
Molecular Weight: 244,236 g/mol
Schmelzpunkt: 117…119 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00219906
CAS-Nummer: 102692-35-3