1-(2-Bromoethynyl)-2-fluorobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC400026-250MG PC400026-500MG
APOSPC400026-250MGEA 0 EUR
APOSPC400026-250MG APOSPC400026-500MG
1-(2-Bromoethynyl)-2-fluorobenzene
1-(2-Bromoethynyl)-2-fluorobenzene
Formel: C₈H₄BrF
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31536744
CAS-Nummer: 1246224-44-1