5-(Difluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC400030-500MG PC400030-250MG
APOSPC400030-500MGEA 294 EUR
APOSPC400030-500MG APOSPC400030-250MG
5-(Difluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile
5-(Difluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile
Formel: C₇H₄F₂N₂
Molecular Weight: 154.117 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18256046
CAS-Nummer: 1211540-57-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III