7-Fluoro-2,3-dihydro-2,2-dimethylchromen-4-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC400032-1G PC400032-250MG
APOSPC400032-1GEA 140 EUR
APOSPC400032-1G APOSPC400032-250MG
7-Fluoro-2,3-dihydro-2,2-dimethylchromen-4-one
7-Fluoro-2,3-dihydro-2,2-dimethylchromen-4-one
Formel: C₁₁H₁₁FO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD15527098
CAS-Nummer: 111477-98-6