Methyl 4-(4-methoxybenzylamino)-6-fluoropyridine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 6-fluoro-4-((4-methoxybenzyl)amino)nicotinate
PC400033-1G PC400033-250MG
APOSPC400033-1GEA 569 EUR
APOSPC400033-1G APOSPC400033-250MG
Methyl 4-(4-methoxybenzylamino)-6-fluoropyridine-3-carboxylate
Methyl 4-(4-methoxybenzylamino)-6-fluoropyridine-3-carboxylate
Formel: C₁₅H₁₅FN₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31536748
CAS-Nummer: 2187435-47-6