Methyl 6-fluoro-4-(isopropylamino)pyridine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC400035-1G PC400035-250MG
APOSPC400035-1GEA 644 EUR
APOSPC400035-1G APOSPC400035-250MG
Methyl 6-fluoro-4-(isopropylamino)pyridine-3-carboxylate
Methyl 6-fluoro-4-(isopropylamino)pyridine-3-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₃FN₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31536750
CAS-Nummer: 2187434-95-1