tert-Butyl 2-bromo-3,4-difluorobenzylcarbamate
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC400038-100MG PC400038-250MG
APOSPC400038-100MGEA 200 EUR
APOSPC400038-100MG APOSPC400038-250MG
tert-Butyl 2-bromo-3,4-difluorobenzylcarbamate
tert-Butyl 2-bromo-3,4-difluorobenzylcarbamate
Formel: C₁₂H₁₄BrF₂NO₂
Molecular Weight: 322,146 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31695385
CAS-Nummer: 2231675-56-0
UN: 1759
ADR: 8,III