1-(2,2-Dibromovinyl)-2-fluorobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC400040-250MG PC400040-1G
APOSPC400040-250MGEA 102 EUR
APOSPC400040-250MG APOSPC400040-1G
1-(2,2-Dibromovinyl)-2-fluorobenzene
1-(2,2-Dibromovinyl)-2-fluorobenzene
Formel: C₈H₅Br₂F
Molecular Weight: 279,932 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD30537997
CAS-Nummer: 401514-42-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III