1-(6-Chloro-5-methylpyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC400097-100MG PC400097-250MG
APOSPC400097-100MGEA 183 EUR
APOSPC400097-100MG APOSPC400097-250MG
1-(6-Chloro-5-methylpyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(6-Chloro-5-methylpyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Formel: C₈H₅ClF₃NO
Molecular Weight: 223.58 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD29040610
CAS-Nummer: 1935574-78-9