1-(6-Chloro-5-fluoropyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC400099-1G PC400099-250MG
APOSPC400099-1GEA 560 EUR
APOSPC400099-1G APOSPC400099-250MG
1-(6-Chloro-5-fluoropyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(6-Chloro-5-fluoropyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Formel: C₇H₂ClF₄NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18254428
CAS-Nummer: 1245915-43-8