1-(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC400101-1G PC400101-250MG
APOSPC400101-1GEA 569 EUR
APOSPC400101-1G APOSPC400101-250MG
1-(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Formel: C₇H₂BrClF₃NO
Molecular Weight: 288,449 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31621135
CAS-Nummer: 2231673-26-8