1-(3-Bromo-5-chloropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC400102-1G PC400102-250MG
APOSPC400102-1GEA 1100 EUR
APOSPC400102-1G APOSPC400102-250MG
1-(3-Bromo-5-chloropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(3-Bromo-5-chloropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Formel: C₇H₂BrClF₃NO
Molecular Weight: 288.449 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31621137
CAS-Nummer: 2231674-22-7