tert-Butyl (2-(difluoromethoxy)-5-hydroxypyridin-3-yl)methylcarbamate
Lieferant: Apollo Scientific
PC400104-250MG PC400104-500MG
APOSPC400104-250MGEA 1280 EUR
APOSPC400104-250MG APOSPC400104-500MG
tert-Butyl (2-(difluoromethoxy)-5-hydroxypyridin-3-yl)methylcarbamate
tert-Butyl (2-(difluoromethoxy)-5-hydroxypyridin-3-yl)methylcarbamate
Formel: C₁₂H₁₆F₂N₂O₄
Molecular Weight: 290,263 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31621141
CAS-Nummer: 2231676-72-3