5-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Chloro-4-(difluoromethoxy)picolinicacid
PC400111-250MG PC400111-100MG
APOSPC400111-250MGEA 789 EUR
APOSPC400111-250MG APOSPC400111-100MG
5-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
5-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₇H₄ClF₂NO₃
Molecular Weight: 223,561 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28751029
CAS-Nummer: 1805028-61-8