4-(Difluoromethoxy)-5-fluoropyridin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC400139-250MG PC400139-100MG
APOSPC400139-250MGEA 789 EUR
APOSPC400139-250MG APOSPC400139-100MG
4-(Difluoromethoxy)-5-fluoropyridin-2-amine
4-(Difluoromethoxy)-5-fluoropyridin-2-amine
Formel: C₆H₅F₃N₂O
Molecular Weight: 178.112 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31621121
CAS-Nummer: 2231676-95-0