1-(5-Bromo-3-fluoropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC400146-1G
PC400146-250MG
APOSPC400146-1GEA
1040
EUR
APOSPC400146-1G
APOSPC400146-250MG
1-(5-Bromo-3-fluoropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(5-Bromo-3-fluoropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Formel:
C₇H₂BrF₄NO Molecular Weight: 271.994 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31621150 CAS-Nummer: 2231673-60-0 |