1-(3-Bromo-5-fluoropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC400147-1G PC400147-250MG
APOSPC400147-1GEA 2030 EUR
APOSPC400147-1G APOSPC400147-250MG
1-(3-Bromo-5-fluoropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(3-Bromo-5-fluoropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Formel: C₇H₂BrF₄NO
Molecular Weight: 271.994 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31621151
CAS-Nummer: 2231675-78-6