1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC400148-1G PC400148-250MG
APOSPC400148-1GEA 569 EUR
APOSPC400148-1G APOSPC400148-250MG
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Formel: C₈H₂ClF₆NO
Molecular Weight: 277,551 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31621152
CAS-Nummer: 2231675-30-0