1-(5-Bromo-4-methylpyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(5-Bromo-4-methylpyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one
PC400149-1G
PC400149-250MG
APOSPC400149-1GEA
556
EUR
APOSPC400149-1G
APOSPC400149-250MG
1-(5-Bromo-4-methylpyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(5-Bromo-4-methylpyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Formel:
C₈H₅BrF₃NO Molecular Weight: 268,031 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31621154 CAS-Nummer: 2231676-74-5 |