5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)nicotinaldehyde
PC400164-100MG
PC400164-250MG
APOSPC400164-100MGEA
214
EUR
APOSPC400164-100MG
APOSPC400164-250MG
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbaldehyde
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbaldehyde
Formel:
C₇H₄BrF₂NO₂ Molecular Weight: 252,013 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31621146 CAS-Nummer: 2231674-75-0 |