2-(Difluoromethoxy)-5-hydroxypyridine-3-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC400166-100MG PC400166-250MG
APOSPC400166-100MGEA 230 EUR
APOSPC400166-100MG APOSPC400166-250MG
2-(Difluoromethoxy)-5-hydroxypyridine-3-carbonitrile
2-(Difluoromethoxy)-5-hydroxypyridine-3-carbonitrile
Formel: C₇H₄F₂N₂O₂
Molecular Weight: 186.116 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28760261
CAS-Nummer: 1805653-40-0