(3-Chloro-5-fluoropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC400170-1G PC400170-250MG
APOSPC400170-1GEA 337 EUR
APOSPC400170-1G APOSPC400170-250MG
(3-Chloro-5-fluoropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride ≥95%
(3-Chloro-5-fluoropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
Formel: C₆H₆ClFN₂·ClH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22689793
CAS-Nummer: 1416714-11-8