5-Bromo-3-fluoro-2-(methylsulphonyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC400174-1G PC400174-250MG
APOSPC400174-1GEA 0 EUR
APOSPC400174-1G APOSPC400174-250MG
5-Bromo-3-fluoro-2-(methylsulphonyl)pyridine
5-Bromo-3-fluoro-2-(methylsulphonyl)pyridine
Formel: C₆H₅BrFNO₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28656592
CAS-Nummer: 1446002-35-2