4-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC400183-1G
PC400183-250MG
APOSPC400183-1GEA
638
EUR
APOSPC400183-1G
APOSPC400183-250MG
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
Formel:
C₇H₂ClF₃N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28118890 CAS-Nummer: 1807217-26-0 |