Methyl 5-amino-3-fluoropicolinate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC400185-1G PC400185-250MG
APOSPC400185-1GEA 592 EUR
APOSPC400185-1G APOSPC400185-250MG
Methyl 5-amino-3-fluoropicolinate
Methyl 5-amino-3-fluoropicolinate
Formel: C₇H₇FN₂O₂
Molecular Weight: 170,141 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22376791
CAS-Nummer: 1374652-08-0