(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC400187-1G PC400187-250MG
APOSPC400187-1GEA 252 EUR
APOSPC400187-1G APOSPC400187-250MG
(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)methanol
(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)methanol
Formel: C₇H₅ClF₃NO
Molecular Weight: 211,569 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11848356
CAS-Nummer: 943551-28-8