(2,6-Difluoro-4-isopropoxyphenyl)boronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,6-Difluoro-4-isopropyloxyphenylboronic acid
PC400189-1G
PC400189-250MG
APOSPC400189-1GEA
377
EUR
APOSPC400189-1G
APOSPC400189-250MG
(2,6-Difluoro-4-isopropoxyphenyl)boronic acid
(2,6-Difluoro-4-isopropoxyphenyl)boronic acid
Formel:
C₉H₁₁BF₂O₃ Molecular Weight: 215.99 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD22689791 CAS-Nummer: 2096337-66-3 |