Ethyl 3-amino-2,4-dichloro-5-fluorobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,6-Dichloro-3-(ethoxycarbonyl)-5-fluoroaniline
PC400518-1G
PC400518-250MG
APOSPC400518-1GEA
510
EUR
APOSPC400518-1G
APOSPC400518-250MG
Ethyl 3-amino-2,4-dichloro-5-fluorobenzoate
Ethyl 3-amino-2,4-dichloro-5-fluorobenzoate
Formel:
C₉H₈Cl₂FNO₂ Molecular Weight: 252.07 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11500226 CAS-Nummer: 1089333-20-9 |