5-Amino-6-chloro-4-fluoro-1H-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC400519-250MG PC400519-500MG
APOSPC400519-250MGEA 524 EUR
APOSPC400519-250MG APOSPC400519-500MG
5-Amino-6-chloro-4-fluoro-1H-benzimidazole
5-Amino-6-chloro-4-fluoro-1H-benzimidazole
Formel: C₇H₅ClFN₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22690795
CAS-Nummer: 1426290-07-4