2,4,6-Trichloro-5-fluoropyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,4,6-Trichloro-5-fluoro-1,3-diazine
PC400523-1G PC400523-5G
APOSPC400523-1GEA 126 EUR
APOSPC400523-1G APOSPC400523-5G
2,4,6-Trichloro-5-fluoropyrimidine 97%
2,4,6-Trichloro-5-fluoropyrimidine
Formel: C₄Cl₃FN₂
Molecular Weight: 201.414 g/mol
Schmelzpunkt: 37…38 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11040435
CAS-Nummer: 6693-08-9