4-Amino-2-chloro-3-fluoropyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chloro-3-fluoropyridin-4-amine
PC400526-1G
PC400526-250MG
APOSPC400526-1GEA
92.8
EUR
APOSPC400526-1G
APOSPC400526-250MG
4-Amino-2-chloro-3-fluoropyridine
4-Amino-2-chloro-3-fluoropyridine
Formel:
C₅H₄ClFN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16606117 CAS-Nummer: 1227577-03-8 |