2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-4,6-diamine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4,6-Diamino-2-(trifluoromethyl)pyrimidine, 4,6-Diamino-2-(trifluoromethyl)-1,3-diazine
PC400533-1G
PC400533-250MG
APOSPC400533-1GEA
321
EUR
APOSPC400533-1G
APOSPC400533-250MG
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-4,6-diamine
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-4,6-diamine
Formel:
C₅H₅F₃N₄ Molecular Weight: 178,115 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09743717 CAS-Nummer: 672-46-8 |