(1S,2S)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC400537-1G PC400537-250MG
APOSPC400537-1GEA 39.3 EUR
APOSPC400537-1G APOSPC400537-250MG
(1S,2S)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 95+%
(1S,2S)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₄H₅FO₂
Molecular Weight: 104.08 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19237459
CAS-Nummer: 127199-14-8