(1R,2S)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC400539-1G PC400539-250MG
APOSPC400539-1GEA 183 EUR
APOSPC400539-1G APOSPC400539-250MG
(1R,2S)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 97%
(1R,2S)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₄H₅FO₂
Molecular Weight: 104,08 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19237658
CAS-Nummer: 167073-08-7
UN: 3265
ADR: 8,II